SML0833
HLY78
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Ethyl-5,6-Dihydro-5-methyl-[1,3]dioxolo[4,5-j]phenanthridine, 4-Ethyl-5-methyl-5,6-dihydro-[1,3]dioxolo[4,5-j]phenanthridine
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable