SML0591
Chlorthalidone
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Chloro-5(1-hydroxy-3-oxo-1- isoindolinyl) benzenesulfonamide, 2-Chloro-5-(2,3-dihydro-1-hydroxy-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide, Chlortalidone
57,30 €
About This Item
57,30 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1c(ccc(c1)C2(NC(=O)c3c2cccc3)O)Cl
InChI
1S/C14H11ClN2O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)(H2,16,20,21)
Clé InChI
JIVPVXMEBJLZRO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2