SML0711
RS504393
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-Methyl-1′-[2-(5-methyl-2-phenyl-4-oxazolyl)ethyl]-spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4′-piperidin]-2(1H)-one, RS-504393
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C25H27N3O3/c1-17-8-9-22-20(16-17)25(31-24(29)27-22)11-14-28(15-12-25)13-10-21-18(2)30-23(26-21)19-6-4-3-5-7-19/h3-9,16H,10-15H2,1-2H3,(H,27,29)
Clé InChI
ODNICNWASXKNNQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to chemokine receptors for your research needs.