227016
CCR2 Antagonist
≥97% (racemic mixture, HPLC), solid, CCR2 antagonist, Calbiochem®
Synonyme(s) :
CCR2 Antagonist, 2-((Isopropylaminocarbonyl)amino)-N-(2-((cis-2-((4-(methylthio)benzoyl)amino)cyclohexyl)amino)-2-oxoethyl)-5-(trifluoromethyl)-benzamide, CC Chemokine Receptor 2 Antagonist
176,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
About This Item
176,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
CCR2 Antagonist, The CCR2 Antagonist, also referenced under CAS 445479-97-0, controls the biological activity of CCR2.
Niveau de qualité
Essai
≥97% (racemic mixture, HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
ethanol: 6 mg/mL
DMSO: 60 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable