Principaux documents
SML0710
Sigma-Aldrich
DDRI-18
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,3′-[6,6′-bi-1H-Benzimidazole]-2,2′-diylbis-benzenamine
5 MG
93,20 €
93,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
93,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H20N6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
93,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC1=CC=CC(C(N2)=NC(C=C3)=C2C=C3C4=CC5=C(C=C4)N=C(N5)C6=CC(N)=CC=C6)=C1
InChI
1S/C26H20N6/c27-19-5-1-3-17(11-19)25-29-21-9-7-15(13-23(21)31-25)16-8-10-22-24(14-16)32-26(30-22)18-4-2-6-20(28)12-18/h1-14H,27-28H2,(H,29,31)(H,30,32)
Clé InChI
QROWVLFOWUYBIG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
DDRI-18 (DNA Damage Response Inhibitor-18) inhibits nonhomologous end-joining (NHEJ) DNA repair following double strand DNA breaks induced by ionizing radiation, and enhances the effects of DNA-damaging cancer drugs like etoposide, camptothecin and doxorubicin.
DDRI-18 (DNA Damage Response Inhibitor-18) inhibits nonhomologous end-joining (NHEJ) DNA repair.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable