Principaux documents
SML1887
Sigma-Aldrich
APX2009
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2E)-2-[(3-methoxy-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl)methylidene]-N,N-diethylpentanamide, 2-[(1,4-Dihydro-3-methoxy-1,4-dioxo-2-naphthalenyl)methylene]-N,N-diethyl-pentanamide
5 MG
112,00 €
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
112,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.43
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1C(OC)=C(/C=C(CCC)/C(N(CC)CC)=O)C(C2=C1C=CC=C2)=O
InChI
1S/C21H25NO4/c1-5-10-14(21(25)22(6-2)7-3)13-17-18(23)15-11-8-9-12-16(15)19(24)20(17)26-4/h8-9,11-13H,5-7,10H2,1-4H3/b14-13+
Clé InChI
WEMXCNYTFZUFSB-BUHFOSPRSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
APX2009 is a cell penetrant potent and selective second-generation inhibitor of APE1 redox-signaling that stimulates APE1 DNA repair activity. APX2009 is neuroprotective against cisplatin and oxaliplatin induced toxicity. APX2009 exhibits potent antitumor activity in neuroblastoma cell lines and 3D spheroid pancreatic tumor model.
Cell penetrant potent and selective second-generation inhibitor of APE1 redox-signaling that stimulates APE1 DNA repair activity
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mark R Kelley et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 359(2), 300-309 (2016-10-21)
Chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN) is a potentially debilitating side effect of a number of chemotherapeutic agents. There are currently no U.S. Food and Drug Administration-approved interventions or prevention strategies for CIPN. Although the cellular mechanisms mediating CIPN remain to be