SML0686
Talampanel
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-(-)-1-(4-Aminophenyl)-3-acetyl-4-methyl-7,8-methylenedioxy-3,4-dihydro-5H-2,3-benzodiazepine, GYKI 53773, LY 300164, LY300164
136,00 €
About This Item
136,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -280 to -340°, c = 1 in methanol
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H](C1)N(C(C)=O)N=C(C2=CC=C(N)C=C2)C3=C1C=C(OCO4)C4=C3
InChI
1S/C19H19N3O3/c1-11-7-14-8-17-18(25-10-24-17)9-16(14)19(21-22(11)12(2)23)13-3-5-15(20)6-4-13/h3-6,8-9,11H,7,10,20H2,1-2H3/t11-/m1/s1
Clé InChI
JACAAXNEHGBPOQ-LLVKDONJSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience