84110
Sucrose monolaurate
BioXtra, ≥97.0% (TLC)
Synonyme(s) :
n-Dodecanoylsucrose, Lauric acid sucrose ester, Sucrose monododecanoate
118,00 €
About This Item
118,00 €
Produits recommandés
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥97.0% (TLC)
Forme
powder
Poids mol.
524.60 g/mol
Impuretés
≤3% water
CMC
0.3
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H44O12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-17(27)33-13-16-18(28)20(30)21(31)23(34-16)36-24(14-26)22(32)19(29)15(12-25)35-24/h15-16,18-23,25-26,28-32H,2-14H2,1H3/t15-,16-,18-,19-,20+,21-,22+,23-,24+/m1/s1
Clé InChI
KGUHOFWIXKIURA-VQXBOQCVSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable