Principaux documents
S570982
ISOVALERIC ANHYDRIDE
AldrichCPR
S570982-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S570982-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.253
Numéro MDL:
110,00 €