SML0497
BQCA
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(4-methoxybenzyl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, Benzyl quinolone carboxylic acid
123,00 €
About This Item
123,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(CN2C=C(C(O)=O)C(=O)c3ccccc23)cc1
InChI
1S/C18H15NO4/c1-23-13-8-6-12(7-9-13)10-19-11-15(18(21)22)17(20)14-4-2-3-5-16(14)19/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,21,22)
Clé InChI
BZBBTGCKPRSPGF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience