SML0400
ML204
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Methyl-2-(1-piperidinyl)-quinoline
104,00 €
About This Item
104,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL at warmed (clear solution)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1cc(nc2ccccc12)N3CCCCC3
InChI
1S/C15H18N2/c1-12-11-15(17-9-5-2-6-10-17)16-14-8-4-3-7-13(12)14/h3-4,7-8,11H,2,5-6,9-10H2,1H3
Clé InChI
USYRQXDHKXGTCK-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.