Documents
SML0367
Sigma-Aldrich
VK3-OCH3
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[(2-Methoxy)ethylthio]-3-methyl-1,4-naphthoquinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H14O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
light orange to dark orange
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COCCSC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C14H14O3S/c1-9-12(15)10-5-3-4-6-11(10)13(16)14(9)18-8-7-17-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
JTCRCMIBIBLUOK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
VK3-OCH3 is an analog of Vitamin K3 (Menadione) with potent antitumor activity. It has been shown to induce G2/M arrest and apoptosis in neuroblastoma cells with much less cytotoxicity towards normal cells. VK3-OCH3 is believed to act through up-regulation of heme oxygenase (HO)-1.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable