SML0340
Hydroxy-Dynasore
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid 2-[(2,4,5-trihydroxyphenyl)methylene]hydrazide, 3-Hydroxy-N′-[(2,4,5-trihydroxyphenyl)methylidene]naphthalene-2-carbohydrazide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
faintly yellow to dark yellow
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1cc(O)c(\C=N\NC(=O)c2cc3ccccc3cc2O)cc1O
InChI
1S/C18H14N2O5/c21-14-8-17(24)16(23)7-12(14)9-19-20-18(25)13-5-10-3-1-2-4-11(10)6-15(13)22/h1-9,21-24H,(H,20,25)/b19-9+
Clé InChI
UAXHPUSKEWEOAP-DJKKODMXSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable