SML0269
Nitisinone
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione, 2-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione, NTBC, Nitisone, SC 0735
127,00 €
About This Item
127,00 €
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to brown
Solubilité
DMSO: ≥5 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H10F3NO5/c15-14(16,17)7-4-5-8(9(6-7)18(22)23)13(21)12-10(19)2-1-3-11(12)20/h4-6,12H,1-3H2
Clé InChI
OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HPD(3242)
Application
- to induce liver injury[1]
- to treat Ixodes scapularis tick cells to inhibit the activity of hydroxyphenylpyruvate dioxygenase[2]
- in supplemented water to block the accumulation of toxic metabolites in human hepatocyte engrafted mice[3]
- to study its effect on bacterial pyomelanin production[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable