M5435
6-Methyl-2-(phenylethynyl)pyridine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
MPEP hydrochloride
141,00 €
About This Item
141,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
off-white to light tan
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl.Cc1cccc(n1)C#Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H11N.ClH/c1-12-6-5-9-14(15-12)11-10-13-7-3-2-4-8-13;/h2-9H,1H3;1H
Clé InChI
PKDHDJBNEKXCBI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIN2B(2904) , GRM5(2915)
rat ... Grm5(24418)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience