SMB01056
Farnesiferol C
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
382.49
Solubilité
water: slightly soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1[C@@]2([C@@H](C([C@H]1CC2)(C)C)CC\C(=C\COc3cc4c(cc3)C=CC(=O)O4)\C)C
InChI
1S/C24H30O4/c1-16(5-9-20-23(2,3)21-11-13-24(20,4)28-21)12-14-26-18-8-6-17-7-10-22(25)27-19(17)15-18/h6-8,10,12,15,20-21H,5,9,11,13-14H2,1-4H3/b16-12+/t20-,21-,24+/m1/s1
Clé InChI
OCHZHKVSLMBEJP-QYQYHAIPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable