1268965
USP
Eugenol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-méthoxy-4-(2-propényl)phénol, 4-allylguaiacol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
eugenol
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
Point d'ébullition
254 °C (lit.)
Pf
−12-−10 °C (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc(CC=C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
Clé InChI
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable