SMB01047
Hexamethylquercetagetin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
Hexamethoxyflavone, Oxyayanin B trimethyl ether, Quercetagetin hexamethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
402.39
Solubilité
water: slightly soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(cc3)OC)OC)OC)=O)c(c(c(c2)OC)OC)OC
InChI
1S/C21H22O8/c1-23-12-8-7-11(9-13(12)24-2)18-21(28-6)17(22)16-14(29-18)10-15(25-3)19(26-4)20(16)27-5/h7-10H,1-6H3
Clé InChI
CHXSDKWBSFDZEU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable