SMB01012
Mussaenosidic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
Cyclopenta[c]pyran-4-carboxylic acid, 1-(β-D-glucopyranosyloxy)-1,4a,5,6,7,7a-hexahydro-7-hydroxy-7-methyl-, [1S-(1α,4aα,7α,7aα)]- (ZCI)
381,00 €
About This Item
381,00 €
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
376.36
Solubilité
water: soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@H]3[C@H]2[C@](CC3)(O)C)C(=O)O
Clé InChI
VLCHQFXSBHIBRV-NJPMDSMTSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable