SMB01030
Theviridoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
Methyl (1S,4aR,7aR)-1-(β-D-glucopyranosyloxy)-1,4a,5,7a-tetrahydro-4a-hydroxy-7-(hydroxymethyl)cyclopenta[c]pyran-4-carboxylate (ACI), Theveridoside, Theveside methyl ester
201,00 €
About This Item
201,00 €
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
404.37
Solubilité
water: soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@]3([C@H]2C(=CC3)CO)O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H24O11/c1-25-14(23)8-6-26-15(10-7(4-18)2-3-17(8,10)24)28-16-13(22)12(21)11(20)9(5-19)27-16/h2,6,9-13,15-16,18-22,24H,3-5H2,1H3/t9-,10+,11-,12+,13-,15+,16+,17+/m1/s1
Clé InChI
LDBMLOLBWUOZGG-DOFVRBEMSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable