M9440
Methyl-3,4-dephostatin
>98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
3,4-Dihydroxy-N-methyl-N-nitrosoaniline
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
red-brown
Solubilité
DMSO: soluble 18 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(N=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-9(8-12)5-2-3-6(10)7(11)4-5/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
XAKAQCMEMMZUEO-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTPN1(5770)
Application
- an inhibitor for methyltransferases
- a kinase-related inhibitor for human transglutaminase
- a cysteine binding compound for screening its effect on C-terminal domain (CTD) of human immunodeficiency virus (HIV-1) capsid protein
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable