Principaux documents
SMB00166
Sigma-Aldrich
Thevetin A
≥90% (LC/MS-ELSD)
1 MG
326,00 €
326,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
326,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H64O19
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
872.95
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
326,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2[C@@]3([C@@]([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@@H](C[C@H](CC5)O[C@@H]6O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]6O)OC)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO[C@@H]8O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C)CC4)C=O)CC3)(CC2)O)C
InChI
1S/C42H64O19/c1-18-35(61-38-33(51)31(49)29(47)26(60-38)16-56-37-32(50)30(48)28(46)25(14-43)59-37)36(54-3)34(52)39(57-18)58-21-6-10-41(17-44)20(13-21)4-5-24-23(41)7-9-40(2)22(8-11-42(24,40)53)19-12-27(45)55-15-19/h12,17-18,20-26,28-39,43,46-53H,4-11,13-16H2,1-3H3/t18-,20+,21-,22+,23-,24+,25-,26+,28+,29+,30-,31-,32+,33+,34-,35-,36-,37+,38-,39-,40+,41+,42-/m0/s1
Clé InChI
WPNLWBRKPZXVGD-XQNLSVLQSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Thevetin A is one of the cardiac glycosides found in yellow oleander.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Cardiac glycosides found in yellow oleander including thevetin A, have potential to treat patients with heart failure and atrial fibrillation.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Management of acute yellow oleander poisoning.
Eddleston M and Warrell D A.
QJM : Monthly Journal of the Association of Physicians (1999)