SMB00339
(-)-Tetrahydropalmatine
≥98% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC1=CC=C2C(CN(CCC3=C4C=C(OC)C(OC)=C3)[C@@]4([H])C2)=C1OC
InChI
1S/C21H25NO4/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4/h5-6,10-11,17H,7-9,12H2,1-4H3/t17-/m0/s1
Clé InChI
AEQDJSLRWYMAQI-KRWDZBQOSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable