Documents
SMB00278
Sigma-Aldrich
Plumeride p-coumarate
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H32O14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
616.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]3[C@@H]1C=C[C@]34OC(=O)C(=C4)[C@H](C)OC(=O)\C=C\c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C30H32O14/c1-14(41-21(33)8-5-15-3-6-16(32)7-4-15)18-11-30(44-27(18)38)10-9-17-19(26(37)39-2)13-40-28(22(17)30)43-29-25(36)24(35)23(34)20(12-31)42-29/h3-11,13-14,17,20,22-25,28-29,31-32,34-36H,12H2,1-2H3/b8-5+/t14-,17+,20+,22+,23+,24-,25+,28-,29-,30+/m0/s1
Clé InChI
WBCMGDNFDRNGGZ-DEYYTONKSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable