Principaux documents
SMB00222
Sigma-Aldrich
Acetylvalerenolic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
1 MG
407,00 €
407,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
407,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H24O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.37
Code UNSPSC :
12352205
Nomenclature NACRES :
NA.25
407,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O([C@H]1[C@@H]2[C@@H](CC[C@H](C2=C(C1)C)\C=C(/C)\C(=O)O)C)C(=O)C
InChI
1S/C17H24O4/c1-9-5-6-13(7-11(3)17(19)20)15-10(2)8-14(16(9)15)21-12(4)18/h7,9,13-14,16H,5-6,8H2,1-4H3,(H,19,20)/b11-7+/t9-,13+,14-,16+/m1/s1
Clé InChI
VBBXZFLAYWAXSK-HYJCDKNOSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Juliane Hintersteiner et al.
European journal of pharmacology, 735, 123-131 (2014-04-01)
Valerenic acid (VA) is a β2/3 subunit-specific modulator of γ-aminobutyric acid (GABA) type A (GABAA) receptors inducing anxiolysis. Here we analyze if VA-esters can serve as prodrugs and if different ester structures have different in vitro/in vivo effects. Modulation of