Principaux documents
SMB00193
Sigma-Aldrich
Nordentatin
≥95% (LC/MS-ELSD)
1 MG
414,00 €
414,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
414,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.36
Code UNSPSC :
12352205
Nomenclature NACRES :
NA.25
414,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1C(C=Cc2c1c3c(c(c2O)C(C)(C)C=C)OC(=O)C=C3)(C)C
InChI
1S/C19H20O4/c1-6-18(2,3)14-15(21)11-9-10-19(4,5)23-16(11)12-7-8-13(20)22-17(12)14/h6-10,21H,1H2,2-5H3
Clé InChI
FREXEHTVBRSRGJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Biologically active coumarins from Enkleia siamensis.
Z Y Luo et al.
Journal of natural products, 49(6), 1161-1162 (1986-11-01)