Principaux documents
SIC006
Sigma-Aldrich
MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control #2, Cyanine 5
Synonyme(s) :
MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control, Cyanine 5
1 NMOL
124,00 €
10 NMOL
256,00 €
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 NMOL
124,00 €
10 NMOL
256,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
MISSION®
Couleur
Red (Cyanine 5)
Température de stockage
−20°C
Application
Negative controls are an essential part of every siRNA experiment, and here we offer the siRNA Universal Negative Control #2 conjugated to Cyanine 5 for easy visualization and assessment of transfection efficiency.
Caractéristiques et avantages
  • Cyanine 5 labeled siRNA Universal Negative Control allows easy visualization of the siRNA in your cells by using fluorescence microscopy.
  • Rapidly assess transfection efficiency.
  • Ready to use.
  • Available in three sizes for your convenience.
  • Compatible with Human, Mouse, and Rat cells.
Informations légales
All siRNA oligos are sold under license from the Massachusetts Institute of Technology.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
MISSION siRNA Negative Controls ensure mRNA knockdown efficiency baseline; tested in human, rat, and mouse cells, designed without gene homology.