SH0831
MISSION® shRNA Human Gene Family Set, Lentiviral Particles
Cytokines and Chemokines
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable