Principaux documents
SCP0129
Sigma-Aldrich
D-Val-Gly-Arg-pNA
≥95% (HPLC), lyophilized
10 MG
185,00 €
185,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 MG
185,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H30N8O5
Poids moléculaire :
450.49
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
185,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
D-Val-Gly-Arg-pNA,
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥70%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Val-Gly-Arg-pNA
Application
Val-Gly-Arg-pNA may be used as a chromogenic substrate of multicatalytic proteinase and peptidases and tissue plasminogen activator.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable