SC1000
SigmaPrep™ spin column
storage temp.:20-25°C, pkg of 1 kit
Synonyme(s) :
dna extraction, dna purification, spin columns
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 kit
Température de stockage
20-25°C
Description générale
Benefits:
- Convenient format for both use and storage
- Compatible with both microcentrifuges and vacuum manifolds
- Technical bulletin provides protocol suggestions
Contenu apparenté
Panorama des principales techniques d'extraction et de purification d'ADN génomique, d'ADN plasmidique et d'ARN total à partir de cellules, de tissus, de sang, de virus et autres types d'échantillons, ainsi que des principales applications en aval.
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.