Merck
Passer à
TT0010
Trypsin Spin Columns
Utilizes TPCK-treated porcine trypsin immobilized on a 20 µm silica support, ensuring minimal chymotryptic activity, suitable for mass spectrometry
Synonyme(s) :
Immobilized TPCK- treated Trypsin, Immobilized Trypsin
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
355,00 €
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.56
355,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Trypsin Spin Columns,
storage temp.
2-8°C
Quality Segment
General description
Enjoy all of the advantages of Proteomics Grade Trypsin in a 15-minute digestion. A staple of MS sample preparation, efficient tryptic digestion is essential to successful proteomic analyses. While traditional digests require up to 18 hours, the same digest can be accomplished in only 15 minutes using the Trypsin Spin Column, Proteomics Grade.
This ultra-micro spin column contains highly purified, TPCK-treated porcine trypsin immobilized on a spherical 20 micron silica support, chemically modified to minimize non-specific adsorption. This product is ideal for rapid protein digestion of small volumes (100 μl or less). Eluted peptides are ready for MS analysis, and require no additional clean-up.
Features and Benefits
Discover the advantages for yourself!
  • 15 minute digestion
  • Ideal for 10 to 100 μg of protein sample
  • Minimal chymotryptic activity
  • No additional clean-up required
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
T7575PP0100EMS0005
description
-
description
-
description
-
description
Dimethlyated, Proteomics Grade, recombinant, expressed in Pichia pastoris, ready-to-use solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c