Principaux documents
SAE0063
Sigma-Aldrich
Alkaline Phosphatase Recombinant
solution (high-activity)
Synonyme(s) :
ALP
15 MG
1 340,00 €
1 340,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
15 MG
1 340,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
1 340,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Produit recombinant
expressed in proprietary host
Niveau de qualité
Forme
solution (high-activity)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This high-activity recombinant alkaline phosphatase has a minimum Specific Activity of ≥ 15,000 U/mg (measured at 37 °C), and a minimum purity of ≥ 95% by HPLC.
No animal-derived components are used in the production process. This mitigates the risk of Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) and other animal-caused infections. This animal component free (ACF) recombinant alkaline phosphatase guarantees superior lot-to-lot consistency and eliminates BSE risk.
Application
Alkaline phosphatase is used for conjugation to antibodies and other proteins for ELISA, Western blotting, and histochemical detection.
Définition de l'unité
One unit hydrolyzes 1.0 μmole of p-nitrophenyl phosphate per minute at pH 9.8 (DEA) at 37 deg C.
Forme physique
Solution in 3 M NaCl with triethanolamine, pH 7.5
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable