Principaux documents
SAE0009
Sigma-Aldrich
Protéinase K from Tritirachium album
≥30 units/mg protein
Synonyme(s) :
Endopeptidase K
25 MG
70,20 €
100 MG
165,00 €
1 G
948,00 €
70,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 MG
70,20 €
100 MG
165,00 €
1 G
948,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
70,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
fungus (Tritirachium album)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥30 units/mg protein
Poids mol.
28.93 kDa
Technique(s)
DNA extraction: suitable
Activité étrangère
DNAse, RNAse, none detected.
Température de stockage
−20°C
Description générale
Proteinase K (PK) from fungi, Tritirachium album encodes a 40 kDa protein. The N-terminal propeptide region shows homology with bacterial subtilisin.[1] PK crystallizes even under microgravity conditions on the space shuttle mission.[2] PK is an effective protein system for studying protein engineering process.[3]
Application
Utile pour l′inactivation protéolytique des nucléases lors de l′isolement de l′ADN et de l′ARN.
Utile pour l′inactivation protéolytique des nucléases lors de l′isolement de l′ADN et de l′ARN.
Élimine les endotoxines qui se lient aux protéines cationiques telles que le lysozyme et la ribonucléase A.
S′est avéré utile pour l′isolement des mitochondries hépatiques, de levure et de haricot mungo.
Détermination de la localisation des enzymes sur les membranes.
Traitement des coupes de tissus incluses en paraffine pour exposer les sites de liaison à l′antigène pour le marquage par anticorps.
Digestion des protéines des échantillons de tissu cérébral pour la recherche sur les prions responsables des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).
Protease footprinting by Proteinase K digestion can reveal protein-protein surface interactions. The enzyme from Sigma has been used in the pre-hybridization step of chicken embryos. It has also been used for the enrichment of PrPSc, a prion protein that is present in sheep, hamster and mouse scrapie samples.
Proteinase K is useful for the proteolytic inactivation of nucleases during the isolation of DNA and RNA.
It is used for the removal of endotoxins bound to cationic proteins such as lysozyme and ribonuclease A.
It is useful for the isolation of hepatic, yeast, and mung bean mitochondria and is used to determine enzyme localization on membranes
It is used for the treatment of paraffin embedded tissue sections to expose antigen binding sites for antibody labeling and for digestion of proteins from brain tissue samples for prions in Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) research. Product SAE0009 is provided as a lyophilized powder. Product SAE0009 has been used to break down human lens protein1.
Actions biochimiques/physiologiques
La protéinase K est une sérine protéase très stable et hautement réactive. Des études de cristallographie et de structure moléculaires ont indiqué que cette enzyme appartient à la famille des subtilisines, présentant une triade catalytique au site actif (Asp39-His69-Ser224). Elle est stable dans un vaste éventail d′environnements : pH, sels de tampon, détergents (SDS) et température. En présence de 0,1 à 0,5 % de SDS, la protéinase K reste active et peut digérer diverses protéines et nucléases dans les préparations d′ADN, sans compromettre l′intégrité de l′ADN isolé.
Proteinase K has a broad specificity and degrades many proteins even in the native state. It mainly cleaves the peptide bond adjacent to the carboxyl group of aliphatic and aromatic amino acids with blocked a-amino groups.The optimum pH is between 7.5-9.0 and the isoelectric point is 8.9 Ca2+ (1-5 mM) is required for activation. Proteinase K is inhibited by diisopropyl fluorophosphate (DFIP), and phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF).
Définition de l'unité
One unit will hydrolyze urea-denatured hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmole of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Engineering proteinase K using machine learning and synthetic genes
Liao J, et al.
BMC biotechnology, 7(1), 16-16 (2007)
Proteinase K from Tritirachium album Limber: characterization of the chromosomal gene and expression of the cDNA in Escherichia coli
GUNKEL FA and GASSEN HG
European Journal of Biochemistry, 179(1), 185-194 (1989)
Structure of a serine protease proteinase K from Tritirachium album limber at 0.98 ? resolution
Betzel C, et al.
Biochemistry, 40(10), 3080-3088 (2001)