Documents
SAB5702734
Sigma-Aldrich
Anti-MYL12B Antibody, clone 1X3F1, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
MYL12B, MLC-B, MRLC2, myosin light chain 12B
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
1X3F1, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
20 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.50 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MMNEAPGPINFTMFLTMFGEKLNGTDPEDVIRNAFACFDEEATGTIQEDYLRELLTTMGDRFTDEEVDELYREAPIDKKGNFNYIEFTRILKHGAKDKDD
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYL12B(103910)
Description générale
The activity of nonmuscle myosin II (see MYH9; MIM 160775) is regulated by phosphorylation of a regulatory light chain, such as MRLC2. This phosphorylation results in higher MgATPase activity and the assembly of myosin II filaments (Iwasaki et al., 2001 [PubMed 11942626]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 73-172 of human MYL12B (O14950).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IF/ICC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1