SAB4200808
Anti-Myosin Light Chain Kinase antibody, Mouse monoclonal
clone K36, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Kinase-related protein (KRP), MLCK, Myosin light chain kinase, Smooth muscle, Telokin, smMLCK
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
K36, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~160 kDa
Espèces réactives
bovine, human, mouse, chicken, pig, turkey
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using chicken gizzard extract
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable