Principaux documents
SAB5702723
Sigma-Aldrich
Anti-Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1) Antibody, clone 9O4L9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CK1, CK1a, CKIa, HEL-S-77p, HLCDGP1, PRO2975
100 μL
377,00 €
377,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
377,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
377,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9O4L9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
35 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.8 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
EKKMSTPVEVLCKGFPAEFAMYLNYCRGLRFEEAPDYMYLRQLFRILFRTLNHQYDYTFDWTMLKQKAAQQAASSSGQGQQAQTPTGKQTDKTKSNMKGF
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSNK1A1(1452)
Description générale
Casein kinases are operationally defined by their preferential utilization of acidic proteins such as caseins as substrates. It can phosphorylate a large number of proteins. Participates in Wnt signaling. Phosphorylates CTNNB1 at ′Ser-45′. May phosphorylate PER1 and PER2. May play a role in segregating chromosomes during mitosis. May play a role in keratin cytoskeleton disassembly and thereby, it may regulate epithelial cell migration.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 238-337 of human Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1) (P48729).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IHC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1