Principaux documents
07-013
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-MeCP2
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
MeCP-2 protein, mental retardation, X-linked 16, mental retardation, X-linked 79, methyl CpG binding protein 2, methyl CpG binding protein 2 (Rett syndrome)
25 μG
153,00 €
200 μG
596,00 €
153,00 €
Date d'expédition estimée le05 juin 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1156
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 μG
153,00 €
200 μG
596,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
153,00 €
Date d'expédition estimée le05 juin 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1156
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Mecp2(17257)
rat ... Mecp2(29386)
Description générale
Les ADN méthyltransférases catalysent la méthylation de la position 5 de la cytosine des dinucléotides CpG. La méthylation de l'ADN est essentielle au développement embryonnaire normal, à l'empreinte génomique et à l'activation du chromosome X. Les protéines liant les méthyl-CpG (MeCP) reconnaissent spécifiquement les régions méthylées de l'ADN et répriment la transcription, directement et par association, avec des protéines co-répressives connues, notamment les protéines appartenant à la famille des histones désacétylases.
Spécificité
Reconnaît la protéine MeCP2, PM 75 kDa. Une protéine d'environ 75 kDa a également été observée dans des extraits nucléaires de cellules HeLa. Cette protéine a été concurrencée par la préincubation de l'anticorps avec le peptide immunogène, ce qui suggère que certaines souches HeLa contiennent de la MeCP2 ou une protéine apparentée, contrairement à ce qui avait été rapporté précédemment.
Réactivité croisée à prévoir avec l'être humain en fonction de la conservation de la séquence immunogène.
Immunogène
Peptide de synthèse conjugué à de la KLH correspondant aux acides aminés 465-478 de la MeCP2 de souris (C-PRPNREEPVDSRTP), avec ajout d'une cystéine N-terminale à des fins de conjugaison.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Histones
Utiliser l'anticorps anti-MeCP2 (anticorps polyclonal de lapin) validé en WB pour détecter la MeCP2, également appelée protéine MeCP-2, protéine liant les méthyl-CpG 2 associée aux retards mentaux liés à l'X 16 et à l'X 79.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cerveau de souris.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 75 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG polyclonale de lapin purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 0,15 M contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cerveau de souris.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Marie Anaïs Labouesse et al.
Epigenetics, 10(12), 1143-1155 (2015-11-18)
Maternal infection during pregnancy increases the risk of neurodevelopmental disorders in the offspring. In addition to its influence on other neuronal systems, this early-life environmental adversity has been shown to negatively affect cortical γ-aminobutyric acid (GABA) functions in adult life
A WW domain binding region in methyl-CpG-binding protein MeCP2: impact on Rett syndrome.
Jan P Buschdorf, Wolf H Stratling
Journal of Molecular Medicine null
An Obligate Role for Membrane-associated Neutral Sphingomyelinase Activity in Orienting Chemotactic Migration of Human Neutrophils.
Sitrin RG, Sassanella TM, Petty HR
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology null
Yuki Yagasaki et al.
PloS one, 13(5), e0198268-e0198268 (2018-05-31)
Loss or gain of copy number of the gene encoding the transcription factor methyl-CpG-binding protein 2 (MeCP2) leads to neurodevelopmental disorders (Rett and MeCP2 duplication syndrome), indicating that precisely regulated MeCP2 expression during development is critical for mental health. Consistent
Ocular MECP2 protein expression in patients with and without Rett syndrome.
Jain D, Singh K, Chirumamilla S, Bibat GM, Blue ME, Naidu SR, Eberhart CG
Pediatric Neurology null