SAB5702554
Anti-Cardiac troponin T (TNNT2) Antibody, clone 10H9D8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CMD1D, CMH2, CMPD2, LVNC6, RCM3, TnTC, cTnT
377,00 €
About This Item
377,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
10H9D8, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
36 kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Concentration
0.4 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
QKQAQTERKSGKRQTEREKKKKILAERRKVLAIDHLNEDQLREKAKELWQSIYNLEAEKFDLQEKFKQQKYEINVLRNRINDNQKVSKTRGKAKVTGRWK
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNNT2(7139)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1