Principaux documents
Z105694
Stirring bar retriever
Rigid, PE, L 12 in.
1 EA
20,40 €
20,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
20,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
Nomenclature NACRES :
NB.72
20,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PE
Caractéristiques
Rigid
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37772-0000
Longueur
12 in.
12 mm
Description générale
Rigid polyethylene magnetic spinbar retriever,12" (9.5 mm/ 3/8 in. Diameter) 305 mm Long. Hang-up loop on one end. Offers convenient stir bar retrieval for bars up to 1" long. Contains a powerful Alnico magnet sealed in one end.