MABT368
Anti-Troponin T (Cardiac Muscle) Antibody, clone 9C2.1
clone 9C2.1, from mouse
Synonyme(s) :
Troponin T, cardiac muscle, Cardiac muscle troponin T, cTnT, TnTc
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9C2.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNNT2(7139)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Troponin T (Cardiac Muscle) in 10 µg of mouse heart tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable