SAB5702409
Anti-PMP70/ABCD3 Antibody, clone 3V4K3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ABC43, CBAS5, PMP70, PXMP1, ZWS2
377,00 €
About This Item
377,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3V4K3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
70 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.75 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
GWDSVQDWMDVLSGGEKQRMAMARLFYHKPQFAILDECTSAVSVDVEGYIYSHCRKVGITLFTVSHRKSLWKHHEYYLHMDGRGNYEFKQITEDTVEFGS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABCD3(5825)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1