SAB4200181
Anti-PMP70 antibody, Mouse monoclonal
clone 70-18, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti- ZWS2; ZELLWEGER SYNDROME 2, Anti-70 kDa Peroxisomal membrane Protein, Anti-ABCD3, Anti-ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 3, Anti-PXMP1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
70-18, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~70 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HepG2 or rat PC12 cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABCD3(5825)
mouse ... Abcd3(19299)
rat ... Abcd3(25270)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable