Principaux documents
SAB5702214
Sigma-Aldrich
Anti-NKX3.1 Antibody, clone 4X8T3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
BAPX2, NKX3, NKX3.1, NKX3A
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4X8T3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
35 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.90 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MLRVPEPRPGEAKAEGAAPPTPSKPLTSFLIQDILRDGAQRQGGRTSSQRQRDPEPEPEPEPEGGRSRAGAQNDQLSTGPRAAPEEAETLAETEPERHLGSYLLDSENTSGALPRLPQTPKQPQKRSRAAFSHTQVIELERKFSHQKYLSAPERAHLAKNLKLTETQVKIWFQNRRYKTKRKQLSSELGDLEKHSSLPALKEEAFSRASLVSVYNSYPYYPYLYCVGSWSPAFW
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NKX3-1(4824)
Description générale
This gene encodes a homeobox-containing transcription factor. This transcription factor functions as a negative regulator of epithelial cell growth in prostate tissue. Aberrant expression of this gene is associated with prostate tumor progression. Alternate splicing results in multiple transcript variants of this gene. [provided by RefSeq, Jan 2012]
Immunogène
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-234 of human NKX3.1 (Q99801).
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1