Principaux documents
P0405000
Pentamidine diisetionate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Pentamidine isethionate salt, 1,5-Bis(p-amidinophenoxy)pentane bis(2-hydroxyethanesulfonate salt), 4,4′-(Pentamethylenedioxy)dibenzamidine bis(2-hydroxyethanesulfonate)
30 MG
132,00 €
132,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
30 MG
132,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH2[CH2CH2OC6H4C(=NH)NH2]2·2HOCH2CH2SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
592.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
132,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pentamidine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
188-194 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCS(O)(=O)=O.OCCS(O)(=O)=O.NC(=N)c1ccc(OCCCCCOc2ccc(cc2)C(N)=N)cc1
InChI
1S/C19H24N4O2.2C2H6O4S/c20-18(21)14-4-8-16(9-5-14)24-12-2-1-3-13-25-17-10-6-15(7-11-17)19(22)23;2*3-1-2-7(4,5)6/h4-11H,1-3,12-13H2,(H3,20,21)(H3,22,23);2*3H,1-2H2,(H,4,5,6)
Clé InChI
YBVNFKZSMZGRAD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Pentamidine diisetionate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable