Principaux documents
SAB5701994
Sigma-Aldrich
Anti-CTR1/SLC31A1 Antibody, clone 4C10C5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
SLC31A1, COPT1, CTR1, solute carrier family 31 member 1
100 μL
377,00 €
377,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
377,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
377,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4C10C5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
32 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.33 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MDHSHHMGMSYMDSNSTMQPSHHHPTTSASHSHGGGDSSMMMMPMTFYFGFKNVELLFSGLVINTAGEMAGAFVAVFLLAMFYEGLKIARESLLRKSQVS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTR1(1317)
Description générale
The protein encoded by this gene is a high-affinity copper transporter found in the cell membrane. The encoded protein functions as a homotrimer to effect the uptake of dietary copper.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human CTR1/SLC31A1 (O15431).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1