P6623
Anti-Phosphothreonine antibody, Mouse monoclonal
clone PTR-8, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Phosphothreonine, Phospho Thr, Phospho Threonine, Phospho-Thr, Phospho-Threonine, p-Thr
546,00 €
About This Item
546,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PTR-8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
~2.5 mg/mL
Technique(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL
microarray: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using A431 cell extracts
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable