Principaux documents
SAB5701860
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Src-Y419 antibody produced in rabbit
100 μL
414,00 €
414,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
414,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
414,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
0.19 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr419)
Informations sur le gène
human ... SRC(6714)
Description générale
This gene is highly similar to the v-src gene of Rous sarcoma virus. This proto-oncogene may play a role in the regulation of embryonic development and cell growth. The protein encoded by this gene is a tyrosine-protein kinase whose activity can be inhibited by phosphorylation by c-SRC kinase. Mutations in this gene could be involved in the malignant progression of colon cancer. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y419 of human Phospho-Src-Y419
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable