MABT328
Anti-Siglec-1 (CD169) Antibody, clone 5F1.1
clone 5F1.1, from mouse
Synonyme(s) :
Sialoadhesin, Sialic acid-binding Ig-like lectin 1, Siglec-1, CD169, Siglec-1 (CD169)
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5F1.1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SIGLEC1(6614)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
ECM Proteins
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Siglec-1 (CD169) in 10 µg of human lymph node tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable