Principaux documents
SAB5701288
Sigma-Aldrich
Anti-BNIP3 antibody produced in rabbit
100 μL
357,00 €
357,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
357,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
357,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BNIP3(664)
Description générale
This gene is encodes a mitochondrial protein that contains a BH3 domain and acts as a pro-apoptotic factor. The encoded protein interacts with anti-apoptotic proteins, including the E1B 19 kDa protein and Bcl2. This gene is silenced in tumors by DNA methylation. [provided by RefSeq, Dec 2014]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human BNIP3.
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable