Principaux documents
SAB5700858
Sigma-Aldrich
Anti-ADRB3 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
ADRB3, BETA3AR
100 μL
315,00 €
315,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
315,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
315,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
43
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
4.48 mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ADRB3(155)
Description générale
The protein encoded by this gene belongs to the family of beta adrenergic receptors, which mediate catecholamine-induced activation of adenylate cyclase through the action of G proteins. This receptor is located mainly in the adipose tissue and is involved in the regulation of lipolysis and thermogenesis.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human ADRB3 (NP_000016.1).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable